Learn More
n-Octyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 11498526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11498526 25 g 25g
11478720 5 g 5g
11408536 100 g 100g
11418536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11498526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15964.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Soluble in alcohol, phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1219-38-1
Formula molecolare C15H22O3
Molecular Weight (g/mol) 250.34
Numero MDL MFCD00016482
InChI Key RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
PubChem CID 14642
IUPAC Name octyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Punto di fusione 50°C to 53°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Peso formulazione 250.34
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Octyl 4-hydroxybenzoate