Learn More
n-Octyl acetate, 98+%
Codice prodotto. 11392506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392506 250 g 250g
11382506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06405.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-14-1
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00009562
InChI Key YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC Name octyl acetate
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octyl acetate
Densità 0.868
Punti di ebollizione 210°C to 211°C
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Formula lineare CH3CO2(CH2)7CH3
Indice di rifrazione 1.419
Quantità 250 g
Beilstein 1754554
Peso formulazione 172.27
Percent Purity ≥98%