Learn More
n-Octyl Acrylate (Stabilized with MEHQ), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Octyl Acrylate |
| CAS | 2499-59-4 |
| Formula molecolare | C11H20O2 |
| Quantità | 5 mL |
| Sinonimo | 1-Octyl acrylate, ENT 3827, NOAA, NSC 5177, Octyl 2-Propenoate, Octyl Acrylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h4H,2-3,5-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC Name | octyl prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 184.28 |
| Peso formulazione | 184.1463 |