Learn More
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11456462 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456462 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11456462 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215005425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00€
    2121.00€ / 25g
    Risparmia 109.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside >98%, white powder, non-ionic detergent for membrane protein.
  • Non-ionic alkyl-glucoside detergent commonly used in the solubilization of membrane proteins and phospholipids.
  • Used at a molar dependant ratios for the solubilization of phosphatidylcholine bilayers.
  • Used for protein crystallization, as well as for enhancement of oligosaccharide cleavage from glycoproteins using endoglycosidase F.
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Nota nome Molecular Biology
CAS 155751-72-7, 29836-26-8
Punto di fusione 89°C to 100°C (Literature)
Colore White
Note sul grado di purezza 0.98
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Formula molecolare C14H28O6
Quantità 25 g
Beilstein 84118
Sinonimo okadaic acid, potassium salt, okadaic acid potassium salt, okadaic acidpotassium salt
Informazioni di solubilità Soluble in water (10mg/mL-clear colorless solution).
InChI Key UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Optical Rotation -31 ± 3° (c=5, water)
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[K+]
IUPAC Name potassium;2-hydroxy-3-[11-hydroxy-2-[4-[4-hydroxy-2-[1-hydroxy-3-(3-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-yl)butyl]-3-methylidenespiro[4a,7,8,8a-tetrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolane]-2'-yl]but-3-en-2-yl]-4-methyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-en-8-yl]
Molecular Weight (g/mol) 292.4
PubChem CID 44134868
Peso formulazione 292.4
Forma fisica Powder