Learn More
n-Octyl-β-D-glucopyranoside (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Description
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.
Specifications
Specifications
| Absorbance | 0.3 max. at 260nm |
| Materiale o nome chimico | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Punto di fusione | 105°C |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Amber Poly Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Rotazione specifica | -28.0 to -32.0° (+ or -) |
| Indice di Merck | 15, 6857 |
| Show More |