Learn More
n-Octylamine, 99+%
Codice prodotto. 10115303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100 GR
5 GR
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10115303 100 g Bottiglia in vetro 100 GR
10735231 5 g Bottiglia in vetro 5 GR
10647672 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10115303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129491000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-86-4
InChI Key IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC Name octan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octylamine
Punto di fusione -1.0°C
Densità 0.7820g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H19N
Formula lineare CH3(CH2)7NH2
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4300
Quantità 100 g
Beilstein 04,196
Gravità specifica 0.782
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 129.24
Viscosità 1.39 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid