Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Octylamine |
| CAS | 111-86-4 |
| Punto di fusione | -1.0°C |
| Densità | 0.7820g/mL |
| Punti di ebollizione | 179.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 60°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Formula molecolare | C8H19N |
| Formula lineare | CH3(CH2)7NH2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- n-Octylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanamine