Learn More
n-Octyltriethoxysilane, 95%
Codice prodotto. 11321577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11321577 1000 g 1kg
11301577 50 g 50g
11311577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11321577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04407.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2943-75-1
Formula molecolare C14H32O3Si
Molecular Weight (g/mol) 276.49
Numero MDL MFCD00039883
InChI Key MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC Name triethoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 265°C
Materiale o nome chimico n-Octyltriethoxysilane
Punto di fusione <-40°C
Quantità 1000 g
Punto d'infiammabilità 109°C (228°F)
Indice di rifrazione 1.417
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.878
Beilstein 2325287
Peso formulazione 276.49
Percent Purity 95%