Learn More
n-Octyltriethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 10042011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10042011 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10566641 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10042011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338080250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2943-75-1
Formula molecolare C14H32O3Si
Molecular Weight (g/mol) 276.49
Numero MDL MFCD00039883
InChI Key MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC Name triethoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octyltriethoxysilane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 98°C
Punto d'infiammabilità 120°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.418
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water:
Peso formulazione 276.49
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid