Learn More
N-Oleoylethanolamide-d4, TRC
Codice prodotto. 30425494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30425494 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30425494 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO52728225MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oleoyl Ethanolamide-d4
CAS 946524-36-3
Formula molecolare C20 D4 H35 N O2
Quantità 25 mg
Sinonimo (9Z)-N-(2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)-9-octadecenamide, (Z)-N-(2-Hhydroxyethyl-d4)-9-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl-d4)-oleamide, AM 3101, N-(2-Hydroxyethyl-d4)-9-Z-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl-d4)oleamide, N-Oleoyl-2-aminoethanol-d4, N-Oleoylethanol-d4-amide, N-Oleoylethanol-d4-amine, Oleamide MEA-d4, Oleic Acid Ethanol-d4-amide, Oleic Acid Monoethanol-d4-amide, Oleoylethanol-d4-amide
InChI Formula InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-/i18D2,19D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC Name (Z)-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)octadec-9-enamide
Molecular Weight (g/mol) 329.554
Peso formulazione 329.323