missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam N Omega-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride, >98% Purity, Solid, 100 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 269.69 Da
- Purity: >98%
- Form: Solid
- Function: Cell-permeable NOS inhibitor
- Key Properties: More soluble analog of arginine
- Inhibition Profile: pIC50 values are 4.3, 5.7 and 5.6 at human iNOS, nNOS and eNOS, respectively
- Composition: 100% methyl (2S)-2-amino-5-(N'-nitrocarbamimidamido)pentanoate hydrochloride
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Nitric Oxide Synthase |
| Quantità | 100 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | NOS inhibition |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?