Learn More
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473276
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473276 25 mg 25mg
16421147 50 mg 50mg
16405676 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16473276 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY118628
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
Tekniske data
Materiale o nome chimico N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
Forma fisica Solid
CAS 110683-10-8
Colore White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H23NO3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo ACA
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (370.47 mM)
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)/C=C/C(NC2=CC=CC=C2C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 337.41
Peso formulazione 337.41
Percent Purity 96.94%
Grado Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.