Learn More
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid, TRC
Codice prodotto. 30338377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338377 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63652525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
CAS 110683-10-8
Formula molecolare C21H23NO3
Quantità 25 mg
Sinonimo 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
SMILES CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1
IUPAC Name 2-[[(E)-3-(4-pentylphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 337.41
Peso formulazione 337.1678