Learn More
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid, TRC
Codice prodotto. 30341894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341894 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6365251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
CAS 110683-10-8
Formula molecolare C21H23NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
SMILES CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1
IUPAC Name 2-[[(E)-3-(4-pentylphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 337.41
Peso formulazione 337.1678