Learn More
N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, synthetical, 98%
Codice prodotto. 10266101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266101 5 mg Bottiglia in vetro 5mg
10413045 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10266101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 331540050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24696-26-2
Formula molecolare C34H67NO3
Molecular Weight (g/mol) 537.91
Numero MDL MFCD00056205
InChI Key YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Nota nome Synthetical, ≥99% ee
Punto di fusione 94.0°C to 95.0°C
Colore White
Eccesso enantiomerico 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
IUPAC Name N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)hexadecanamide
Peso formulazione 537.91
Percent Purity 98% (99+% E.E.)
Forma fisica Crystalline Powder