Learn More
N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine, TRC
Codice prodotto. 30009343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30009343 5 mg 5mg
30005578 25 mg 25mg
30004251 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009343 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3479205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2517555-53-0
Formula molecolare C24 H49 N2 O7 P
Molecular Weight (g/mol) 508.629
Sinonimo (S)-2-Carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(Trimethylammonio)ethyl)phosphate
IUPAC Name [(2S)-2-carboxy-2-(hexadecanoylamino)ethyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H49N2O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)25-22(24(28)29)21-33-34(30,31)32-20-19-26(2,3)4/h22H,5-21H2,1-4H3,(H2-,25,27,28,29,30,31)/t22-/m0/s1
Peso formulazione 508.328
Percent Purity >95%