Learn More
n-Pentadecanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10284840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284840 25 g Bottiglia in vetro 25g
10122990 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10284840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129830250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1002-84-2
Formula molecolare C15H30O2
Molecular Weight (g/mol) 242.4
Numero MDL MFCD00002745
InChI Key WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
PubChem CID 13849
ChEBI CHEBI:42504
IUPAC Name pentadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentadecanoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 51°C to 53°C
Colore White
Punti di ebollizione 339°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)13CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 02, 369
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 242.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Pentadecanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.