Learn More
n-Pentane 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321135 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321135 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREYA09010026ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentane
CAS 109-66-0
Nomi componenti o analita n-Pentane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H12
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Pentane, E 0121, NSC 72415, Norpar 5S, Skellysolve A, n-Pentane
InChI Formula InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCC
IUPAC Name pentane
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Quantità 1 mL
Peso formulazione 72.0939 g/mol