Learn More
n-Pentane, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10542961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10542961 1 L Bottiglia in vetro 1L
10104140 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10414253 5 L Metal Drum 5L
10275550 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10542961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95€
    65.00€ / 1L
    Risparmia 1.95€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentane
Punto di fusione -130.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.6260g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −49°C (120.2°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.358
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.626
Note percentuale saggio Per la determinazione del saggio (GC) invece di accettare il valore del certificato di analisi del fornitore
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 573mbar at 20°C
Viscosità 0.25 mPa.s (20°C)
Numero UN 1265
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 01, 130
Indice di Merck 15, 7228
Punti di ebollizione 36.0°C
Peso formulazione 72.15
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Pentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.