Learn More
n-Pentane, 99+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. 11974411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11974411 1 L 1L
11984411 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11974411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    125.00€ / 1L
    Risparmia 11.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Especificaciones
Materiale o nome chimico n-Pentane
Punto di fusione -130.0°C
Densità 0.6260g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −49°C
Indice di rifrazione 1.358
Gravità specifica 0.626
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
Viscosità 0.25 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% max.
Punti di ebollizione 36.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Peso formulazione 72.15
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Pentane
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.