Learn More
n-Pentane, anhydrous, 99.8+%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15485065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485065 250 mL 250mL
15495065 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15485065 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047115.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentane
Punto di fusione -130°C
Nota nome Anhydrous, over molecular sieves
Colore Colorless
Densità 0.626 g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità -49°C (-57°F)
Odore Petroleum-like
Imballaggio ChemSeal™ Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.358
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
Numero UN UN1265
Beilstein 969132
Indice di Merck 14,7116
Punti di ebollizione 36°C
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.15
Percent Purity ≥99.8%