Learn More
N-Pentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical P/1020/PB17
Dettagli aggiuntivi : CAS : 109-66-0 Peso : 1.56500kg Transport : UN number : 1265 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità 2.5L
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Codice prodotto. 10030662
  • 100.61€ / 2.50L
Spedizione stimata: 03-09-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
N-Pentane, Extra Pure, SLR
Specifica
Identificatori chimici
109-66-0
72.15
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:37830
CCCCC
C5H12
MFCD00009498
8003
pentane
Specifica
109-66-0
MFCD00009498
CCCCC
72.15
CHEBI:37830
Liquid
573mbar at 20°C
2.5
36°C
2.5L
C5H12
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
pentane
8003
72.15g/mol
Plastic Coated Glass bottle
0.25 mPaS at 20°C
-130°C
Undesignated
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • n-Pentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
SDS Documenti
Certificati