Learn More
N-Pentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073362
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
N-Pentane, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 72.15g/mol
Pressione del vapore 573mbar at 20°C
Viscosità 0.25 mPaS at 20°C
Densità vapore 2.5
Punto di fusione -130°C
Punti di ebollizione 36°C
Forma fisica Liquid