Learn More
n-Pentane, HPLC Grade, 99% min
Codice prodotto. 11368147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368147 4 x 1 L 4L
11348147 1 L 1L
11378147 4 L 4L
11358147 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11368147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022907.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Maximum level of impurities: Evaporation residue 3ppm, H2O 0.01% | CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentane
Punto di fusione °C to 130°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.626
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità -49°C (-57°F)
Punto di combustione 260°C (500°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.358
Intervallo percentuale saggio 99% min.
Pressione del vapore 554 hPa (416mm Hg) at 20°C
Punti di ebollizione 36°C
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.15
Grado HPLC