Learn More
n-Pentylbenzene, 96%
Codice prodotto. 11408770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408770 5 g 5g
11492368 25 g 25g
11402378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408770 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15734.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-68-1
Formula molecolare C11H16
Molecular Weight (g/mol) 148.249
Numero MDL MFCD00009502
InChI Key PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
PubChem CID 10864
IUPAC Name pentylbenzene
SMILES CCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico n-Pentylbenzene
Punto di fusione -75°C
Densità 0.863
Punti di ebollizione 204°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 5 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1904359
Indice di Merck 14,600
Peso formulazione 148.25
Percent Purity 96%