Learn More
N-Phenacylpyridinium bromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15780879 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15780879 50 g 50g
15770879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15780879 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450120500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 16883-69-5
Formula molecolare C13H12BrNO
Molecular Weight (g/mol) 278.15
InChI Key PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
IUPAC Name 1-phenyl-2-pyridin-1-ium-1-ylethanone;bromide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenacylpyridinium bromide
Punto di fusione 193.0°C to 195.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 278.15
Percent Purity 97%