Learn More
N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Mikromol™
Codice prodotto. 30051343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051343 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051343 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0105.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 101-23-5
Nomi componenti o analita N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H10 F3 N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP), Etofenamate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
IUPAC Name N-phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 237.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 237.0765 g/mol