Learn More
N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Codice prodotto. 30136085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136085 100 mg 100mg
30135210 500 mg 500mg
30004210 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP399710100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-23-5
Formula molecolare C13 H10 F3 N
Molecular Weight (g/mol) 237.22
Sinonimo N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP)
IUPAC Name N-phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
Peso formulazione 237.0765