Learn More
N-Phenyl-p-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10696042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696042 100 g Bottiglia in vetro 100g
10400691 250 g Bottiglia in vetro 250g
10490681 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221001000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-54-2
Formula molecolare C12H12N2
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Numero MDL MFCD00007850
InChI Key ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
IUPAC Name 4-N-phenylbenzene-1,4-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyl-p-phenylenediamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69.0°C to 75.0°C
Punti di ebollizione 354.0°C
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHC6H4NH2
Quantità 100 g
Beilstein 13, 76
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .