Learn More
N-Phenyl-p-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 11448720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448720 100 g 100g
11436716 250 g 250g
11426716 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448720 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23867.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
p-Anilinoaniline is an antioxidant that has shown to cause a reduction of NOx emissions from soybean biodiesel powered DI diesel engines but has increased CO and HC emissions. It is also used to produce dyes, pharmaceuticals, and photographic chemicals and frmerly used as a hair dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Anilinoaniline is an antioxidant that has shown to cause a reduction of NOx emissions from soybean biodiesel powered DI diesel engines but has increased CO and HC emissions. It is also used to produce dyes, pharmaceuticals, and photographic chemicals and frmerly used as a hair dye.
Solubility
Soluble in water at 20°C 0.6g/L. Soluble in (10 mg/mL) ethanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-54-2
Formula molecolare C12H12N2
Molecular Weight (g/mol) 184.242
Numero MDL MFCD00007850
InChI Key ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
IUPAC Name 4-N-phenylbenzene-1,4-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyl-p-phenylenediamine
Punto di fusione 72°C to 76°C
Densità 1.09
Punti di ebollizione 354°C
Punto d'infiammabilità 193°C (379°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 908935
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 0.6g/L. Soluble in (10mg/mL) ethanol.
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminodiphenylamine