Learn More
N-Phenyl-p-phenylenediamine(p-Anilinoaniline), TRC
Codice prodotto. 30339540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339540 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA663390100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyl-1,4-phenylenediamine
CAS 101-54-2
Formula molecolare C12 H12 N2
Quantità 100 g
Sinonimo 1,4-Benzenediamine, N-phenyl- (9CI), Variamine Blue RT (6CI), p-Phenylenediamine, N-phenyl- (8CI), N1-Phenyl-1,4-benzenediamine, (4-(Phenylamino)phenyl)amine, 4-(N-Phenylamino)aniline, 4-(Phenylamino)aniline, 4-Amino-N-phenylaniline, 4-Aminodiphenylamine, 4-Anilinoaniline, 4-Anilinophenylamine, 4ADPA, Azoic Diazo Component 22, C.I. 76085, C.I. Developer 15, C.I. Oxidation Base 2, Diphenyl Black, Luxan Black R, N,4'-Bianiline, N-(4-Aminophenyl)aniline, N-Phenyl-1,4-benzenediamine, N-Phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-p-aminoaniline, N-Phenyl-p-phenylenediamine, NSC 3401, NSC 37074, Peltol BR, Peltol BR II, S 789, Semidin, Semidine, p-(Phenylamino)aniline, p-Aminodiphenylamine, p-Anilinoaniline, p-Semidine
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
SMILES Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 4-N-phenylbenzene-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Peso formulazione 184.1