Learn More
N-Phenylanthranilic acid, 98%
Codice prodotto. 10772391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772391 100 g Plastic bottle 100g
10762391 10 g Plastic bottle 10g
10319333 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163001000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-40-7
Formula molecolare C13H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 213.24
Numero MDL MFCD00002421
InChI Key ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC Name 2-anilinobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylanthranilic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 187°C
Colore Gray-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 14, 327
Indice di Merck 15, 7384
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Peso formulazione 213.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder