Specifica
| CAS | 91-40-7 |
| Colore | Green |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C13H11NO2 |
| Numero MDL | 2421 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid |
| InChI Key | ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-anilinobenzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-Phenylanthranilic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.