Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Phenylbenzylamine |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 34°C to 38°C |
| Colore | Beige-Yellow to Colorless |
| Densità | 1.0600g/mL |
| Punti di ebollizione | 306°C to 307°C |
| Punto d'infiammabilità | 152°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |