Learn More
N-Phenylcarbazole, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 130401000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1150-62-5 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 15294624
  • 299.20€ / 100g
Spedizione stimata
09-11-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
1150-62-5
243.31
n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
9-phenylcarbazole
C18H13N
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
70851
C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Specifica
N-Phenylcarbazole
100g
96% min. (GC)
20,I,164
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
9-phenylcarbazole
70851
97%
94.0°C to 97.0°C
1150-62-5
C18H13N
n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
243.31
243.31
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 9-Phenylcarbazole, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.