Learn More
N-Phenylethylenediamine, 99%
Codice prodotto. 10173560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 10173560
Marca: Thermo Scientific Acros 130610100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1664-40-0 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1664-40-0
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.2
Numero MDL MFCD00008162
InChI Key OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenylethylenediamine, n1-phenylethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl aniline, 1,2-ethanediamine, n-phenyl, ethylenediamine, n-phenyl, n-phenyl-1,2-ethanediamine, benzenamine, n-2-aminoethyl, n-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1-phenyl, 2-aminoethyl phenylamine
PubChem CID 74270
IUPAC Name N'-phenylethane-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylethylenediamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 262.0°C to 264.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5855 to 1.5875
Quantità 10 mL
Beilstein 12, 543
Gravità specifica 1.04
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.