Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Phenylglycine, 93%
Codice prodotto. 10349390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10349390 25 g Bottiglia in vetro 25g
10083180 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10349390 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 276080250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-01-5
Formula molecolare C8H8NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 173.15
Numero MDL MFCD00014009
InChI Key YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
PubChem CID 66025
ChEBI CHEBI:55477
IUPAC Name 2-anilinoacetic acid
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylglycine
Nota nome 93%
CAS min. % 91.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 127.0°C
Colore Brown-Yellow to Ochre
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHCH2CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 12, 468
Indice di Merck 15, 7403
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: sparingly soluble in ether
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 93%
Forma fisica Fine Powder