Learn More
N-Phenylglycinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387550 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10387550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184500100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylglycinonitrile
Nota nome 97%
CAS 3009-97-0
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8N2
Formula lineare C6H5NHCH2CN
Numero MDL MFCD00044430
Quantità 10 g
Sinonimo 2-phenylamino acetonitrile, n-phenylglycinonitrile, anilinoacetonitrile, n-phenylglycinenitrile, phenylamino acetonitrile, glycinonitrile, n-phenyl, phenylglycine nitrile, 1-anilinoacetonitrile, n-cyanomethyl aniline, acetonitrile, anilino
InChI Key KAXCEFLQAYFJKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCC#N
IUPAC Name 2-anilinoacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 132.16
PubChem CID 76372
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenylglycinonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.