Learn More
N″-Phenylguanidine nitrate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10260653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10260653 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10260653 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10165DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N''-phenylguanidine nitrate
CAS 18860-78-1
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H10N4O3
Numero MDL MFCD00213415
Quantità 1 g
Sinonimo phenylguanidine nitrate, 1-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine nitrate, n-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine; nitric acid, nitric acid; 2-phenylguanidine, nitric acid compound with n-phenylguanidine 1:1, phenyl guanidine nitrate
InChI Key DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
IUPAC Name nitric acid;2-phenylguanidine
Molecular Weight (g/mol) 198.182
PubChem CID 2775226
Peso formulazione 198.18
Percent Purity 97%