Learn More
N-Phenyliminodiacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10156913 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10156913 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10156913 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenyliminodiacetic acid
CAS 1137-73-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150°C to 154°C
Colore Beige to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H11NO4
Formula lineare C6H5N(CH2COOH)2
Numero MDL MFCD00043570
Quantità 5 g
Sinonimo n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
InChI Key GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC Name 2-[N-(carboxymethyl)anilino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 209.2
PubChem CID 136915
Peso formulazione 209.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenyliminodiacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.