Learn More
N-Phenylmaleimide, 97%
Codice prodotto. 10225090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10225090 25 g Bottiglia in vetro 25g
10041350 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10225090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130710250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 941-69-5
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Numero MDL MFCD00005502
InChI Key HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
IUPAC Name 1-phenylpyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylmaleimide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 90°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 162°C to 163°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 400
Fieser 01,845; 13,317
Indice di Merck 15, 7410
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenylmaleimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico