Learn More
N-Phenylmaleimide, TRC
Codice prodotto. 30421666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421666 500 mg -
30411978 250 mg -
30418423 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP399590500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 941-69-5
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
IUPAC Name 1-phenylpyrrole-2,5-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylmaleimide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Peso formulazione 173.0477