missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phenylmaleimide, TRC

Codice prodotto. p-200164309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30421666 500 mg -
30411978 250 mg -
30418423 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30421666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP399590500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 941-69-5
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
IUPAC Name 1-phenylpyrrole-2,5-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2

Specifica

Materiale o nome chimico N-Phenylmaleimide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Peso formulazione 173.0477
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.