Learn More
N-Phenylmethanesulfonamide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10722222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722222 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10722222 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417640025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylmethanesulfonamide
Nota nome 98%
CAS 1197-22-4
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93°C to 97°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H9NO2S
Formula lineare CH3SO2NHC6H5
Numero MDL MFCD00043782
Quantità 2.5 g
Sinonimo methanesulfonamide, n-phenyl, methanesulfonanilide, methanesulfanilide, mesylaniline, n-mesylaniline, n-methylsulphonylaniline, n-phenyl-methanesulfonamide, methylsulfonyl phenylamine, mesylanilide, methylsulfonyl aniline
InChI Key LBTPIFQNEKOAIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC Name N-phenylmethanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 171.21
PubChem CID 70970
Peso formulazione 171.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder