Learn More
N-Phenylmethanesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30410095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410095 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3366105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Formula molecolare C7 H9 N O2 S
Quantità 5 g
Sinonimo Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name N-phenylmethanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 171.217
Peso formulazione 171.0354