Learn More
N-Phenylpropanamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17960466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17960466 25 mg 25mg
17901646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17960466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0528.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Phenylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylpropanamide
CAS 620-71-3
Nomi componenti o analita N-Phenylpropanamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H11 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Fentanyl Imp. G (EP), N-Phenylpropanamide, Fentanyl Impurity G, Remifentanil Hydrochloride Impurity O, Remifentanil Impurity O, Remifentanil Impurity O
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name N-phenylpropanamide
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Quantità 25 mg
Peso formulazione 149.0841 g/mol