Learn More
N-Phenylpropanamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Phenylpropanamide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 149.0841 |
| Percent Purity | >95% |