Learn More
N-Phenylrhodanine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10269093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10269093 5 g Bottiglia in vetro 5g
10095533 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10269093 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391390050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1457-46-1
Formula molecolare C9H7NOS2
Molecular Weight (g/mol) 209.29
Numero MDL MFCD00100196
InChI Key DVRWEKGUWZINTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenylrhodanine, n-phenylrhodanine, 3-phenylrhodanin, rhodanine, 3-phenyl, 4-thiazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 3-phenylrodanin, n-phenyl-rhodanine, 3-phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-2-thioxo-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-rhodanin german
PubChem CID 73822
IUPAC Name 3-phenyl-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylrhodanine
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C to 194°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 209.29
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenylrhodanine