Learn More
N-Phenylthiourea, 97%
Codice prodotto. 11496730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496730 50 g 50g
11486730 10 g 10g
11406740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496730 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06690.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
N-phenylthiourea is used in paternity testing prior to the advent of DNA testing. It inhibits melanogenesis and is used to grow transparent fish. It is also used as a repellent for rat, rabbits, weasels and also in medical genetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-phenylthiourea is used in paternity testing prior to the advent of DNA testing. It inhibits melanogenesis and is used to grow transparent fish. It is also used as a repellent for rat, rabbits, weasels and also in medical genetics.
Solubility
Soluble in hot water and alcohol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-85-5
Formula molecolare C7H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 152.22
Numero MDL MFCD00004933
InChI Key FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC Name phenylthiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Phenylthiourea
Punto di fusione 149°C to 153°C
Odore Odorless
Quantità 50 g
Numero UN UN2811
Beilstein 907309
Indice di Merck 14,7315
Informazioni di solubilità Soluble in hot water and alcohol.
Peso formulazione 152.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenylthiourea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea