Learn More
N-Pivaloyl-o-toluidine, 99%
Codice prodotto. 10747972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10747972 5 g 5g
10554721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10747972 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 346730050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 61495-04-3 | C12H17NO | 191.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61495-04-3
Numero MDL MFCD00075432
InChI Key CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-o-tolyl pivalamide, 2,2,2'-trimethylpropionanilide, 2,2-dimethyl-n-2-methylphenyl propanamide, n-o-tolylpivalamide, acmc-1b8p7, n-2-methylphenyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-o-tolyl-propionamide, 2,2-dimethyl-n-2-methyl phenyl propanamide, n-2-methyl phenyl-2,2-dimethylpropanamide
PubChem CID 2734005
IUPAC Name 2,2-dimethyl-N-(2-methylphenyl)propanamide
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Pivaloyl-o-toluidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111°C to 115°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H17NO
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Pivaloyl-o-toluidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.